Learn More
Ácido 2-(tetrazol-5-il)fenilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996751 1 g 1 g
11906761 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 155884-01-8 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155884-01-8
Fórmula molecular C7H7BN4O2
Peso molecular (g/mol) 189.97
Número MDL MFCD06796325
Clave InChI GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-tetrazolyl phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 2-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl, boronic acid,b-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl
PubChem CID 11171482
Nombre IUPAC ácido [2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Punto de fusión 148°C to 152°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.97
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.