Learn More
2-Tetralona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314434 25 g 25 g
11304434 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01053.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-93-8
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.189
Número MDL MFCD00001727
Clave InChI KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tetralone
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 25 g
Beilstein 509386
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 99%