Learn More
[2-(Tetrahidropiran-4-iloxi)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662315 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11300697 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662315 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 478189-93-4
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.257
Número MDL MFCD09064960
Clave InChI RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22932192
Nombre IUPAC [2-(oxan-4-iloxi)fenil]metanol
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%