Learn More
Ácido 2-(tetrahidropiran-4-iloxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10482274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10482274 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10012454 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10482274 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52201CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 898289-29-7
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD09025869
Clave InChI AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
PubChem CID 21754839
Nombre IUPAC 2-(oxan-4-iloxi)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%