Learn More
2-(Tetrahidropiran-4-iloxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10367684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10143764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52214DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 898289-35-5
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD09025872
Clave InChI CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
Nombre IUPAC 2-(oxan-4-iloxi)anilina
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 95%