Learn More
2-Tetrahidropiran-4-iletanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10472074 250 mg 250 miligramos
10792164 1 g 1 g
10612315 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10472074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67409CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4677-18-3
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00129068
Clave InChI XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol, 2-oxan-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol, 2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 2-oxan-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl oxane, 4-hydroxyethyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol
PubChem CID 17750944
SMILES OCCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(oxan-4-il)etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%