Learn More
Ácido 2-tetrahidrofuroico, TRC
Código de producto. 30425472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425472 5 g
30417302 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2936455G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16874-33-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid, Tetrahydro-2-furoic Acid, (R,S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, (±)-Tetrahydro-2-furoic Acid, (±)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, NSC 521564, Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido oxolano-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tetrahydrofuroic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473