Learn More
2-((Tetrahidrofuran-2-il)metoxi)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((Tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenol |
| CAS | 41516-19-2 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methoxy]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-8-9-4-3-7-13-9/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1OCC2CCCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-(oxolan-2-ilmetoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |