Learn More
2-Tetradecanol, TRC
Código de producto. 30426297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426297 250 mg 250 miligramos
30417872 2.5 g -
30414217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT204515250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4706-81-4
Fórmula molecular C14H30O
Peso molecular (g/mol) 214.39
Sinónimo (±)-2-Tetradecanol, 1-Methyltridecyl Alcohol, NSC 87599
Nombre IUPAC Tetradecan-2-OL
SMILES CCCCCCCCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Tetradecanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.2297