Learn More
2-(Terc-butilsulfonil)tioacetamida, 97 %
Código de producto. 15453527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453527 250 mg 250 miligramos
11362659 1 g 1 g
11372659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26706.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-31-3
Fórmula molecular C6H13NO2S2
Peso molecular (g/mol) 195.30
Número MDL MFCD00084920
Clave InChI MNLXPMODUGFBAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butylsulfonyl ethanethioamide, 2-tert-butylsulphonyl ethanethioamide, 2-2-methylpropane-2-sulfonyl ethanethioamide, ethanethioamide,2-1,1-dimethylethyl sulfonyl, acmc-20aom5, maybridge1_008861, tert-butylsulfonyl-thioacetamide, 2-tert-butylsulfonylthioacetamide, 2-tert-butylsulfonyl thioacetamide, 2-methylpropane-2-sulfonyl ethanethioamide
PubChem CID 2745402
Nombre IUPAC 2-terc-butilsulfoniletanetioamida
SMILES CC(C)(C)S(=O)(=O)CC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butylsulfonyl)thioacetamide
Punto de fusión 184°C to 186°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.29
Porcentaje de pureza 97%