Learn More
2-(terc-butilsulfonil)-3-etoxiacrilonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10368322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10368322 1 g 1 g
10739923 10 g 10 g
10600286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01862DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175201-67-9
Fórmula molecular C9H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 217.283
Clave InChI UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo 2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
PubChem CID 40455567
Nombre IUPAC (Z)-2-terc-butilsulfonil-3-etoxiprop-2-enonitrilo
SMILES CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.29
Porcentaje de pureza 97%