Learn More
2-terc-Butilpropan-1,3-diol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11363836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11363836 5 g 5 g
11353836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11363836 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16927.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2819-05-8
Número MDL MFCD01075745
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butylpropane-1,3-diol
Punto de fusión 54°C to 56°C
Punto de ebullición 100°C to 102°C (2 mmHg)
Fórmula molecular C10H16O4
Cantidad 5 g
Beilstein 1900687
Sinónimo ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
Clave InChI CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
Nombre IUPAC 4-acetil-5-oxohexanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 200.23
PubChem CID 2733934
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 98%