Learn More
(2-terc-butilfenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-tert-butylphenyl)methanol |
| CAS | 21190-35-2 |
| Fórmula molecular | C11H16O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12/h4-7,12H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1CO |
| Nombre IUPAC | (2-terc-butilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1201 |