Learn More
(2-terc-Butilfenoxi)acetonitrilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409107 250 mg 250 miligramos
15489097 1 g 1 g
15499097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52395.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202821-16-7
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Número MDL MFCD00184706
Clave InChI VYTLSISOMQEFSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-tert-butylphenoxy acetonitrile, 2-tert-butylphenoxy acetonitrile, 2-2-tert-butyl phenoxy acetonitrile, 2-tert-butyl-phenoxy acetonitrile
PubChem CID 4414241
Nombre IUPAC 2-(2-terc-butilfenoxi)acetonitrilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1OCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-tert-Butylphenoxy)acetonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza ≥97%