Learn More
2-terc-butilfenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-tert.-Butylphenol |
| CAS | 88-18-6 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Phenol, o-tert-butyl- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2-tert-Butyl-1-hydroxybenzene, 2-tert-Butylphenol, o-t-Butylphenol, o-tert-Butylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |