Learn More
2-Terc-butilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337206 100 g 100 g
11347206 500 g 500 g
11357206 2000 g 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07294.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-18-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-tert-Butylphenol is used pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-terc-butilfenol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,23 g/100 mL (20 °C)).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-18-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00002223
Clave InChI WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butyl phenol, 2-t-butylphenol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl, phenol, o-tert-butyl, o-t-butylphenol, o-tert-butylphenol, tert-butylphenol, 2-1,1-dimethylethyl phenol, 2-tert-butyl-1-hydroxybenzene, t-butylphenol
PubChem CID 6923
ChEBI CHEBI:34305
Nombre IUPAC 2-terc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butylphenol
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 223°C to 224°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 1907120
Información de solubilidad Soluble in water (0.23g/100 mL (20°C)).
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%