Learn More
Ácido 2-terc-butiloxicarbonilamino-5-heptenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyloxycarbonylamino-5-heptenoic Acid |
| CAS | 119808-36-5 |
| Fórmula molecular | C12H21NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-heptenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO4/c1-5-6-7-8-9(10(14)15)13-11(16)17-12(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCC=C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hept-6-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1471 |