Learn More
2-terc-butilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butylindole |
| CAS | 1805-65-8 |
| Fórmula molecular | C12H15N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(1,1-Dimethylethyl)-1H-indole, 2-tert-Butyl-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N/c1-12(2,3)11-8-9-6-4-5-7-10(9)13-11/h4-8,13H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1204 |