Learn More
2-terc-Butilimino-2-dietilamino-1,3-dimetil-perhidro-1,3,2-diazafosforina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945711 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
11965711 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98015-45-3 | C13H31N4P | 274.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98015-45-3
Fórmula molecular C13H31N4P
Peso molecular (g/mol) 274.39
Clave InChI VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bemp, bemp phosphazene, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, unii-df15j146qi, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-n,n-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2??-diazaphosphinan-2-amine, 2-tert-butylimino-n,n-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2, 2-t-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-1,3,2-diazaphosphorinane
PubChem CID 3513851
Nombre IUPAC 2-terc-butilimino-N,N-dietil-1,3-dimetil-1,3,2$l^{5}-diazafosfinan-2-amina
SMILES CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(CCCN1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9480g/mL
Punto de ebullición 74°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 0.948
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.