Learn More
2-terc-butildimetilsililoxietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol |
| CAS | 102229-10-7 |
| Fórmula molecular | C8 H20 O2 Si |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[terc-butil(dimetil)silil]oxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 176.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1233 |