Learn More
2-terc-butildimetilsililoxietanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol-d4 |
| CAS | 764650-43-3 |
| Fórmula molecular | C8H16D4O2Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-1,1,2,2-tetradeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.35 |