Learn More
2-terc-butildimetilsililoxi-1,1-dimetiletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyldimethylsilyloxy-1,1-dimethylethylamine |
| CAS | 117460-98-7 |
| Fórmula molecular | C10 H25 N O Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[[tert-Butyldimethylsilyl]oxy]-2-methylpropan-2-amine, 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-2-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-9(2,3)13(6,7)12-8-10(4,5)11/h8,11H2,1-7H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(C)(C)N |
| Nombre IUPAC | 1-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-metilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.397 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.171 |