Learn More
Ácido 2-terc-butilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 1077-58-3 |
| Fórmula molecular | C11H14O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, NSC 86592, o-tert-Butylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-terc-butilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |