Learn More
2-terc-butilbencenosulfonamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butylbenzenesulfonamide |
| CAS | 193013-72-8 |
| Fórmula molecular | C10H15NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 2-(1,1-Dimethylethyl)-benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 213.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0823 |