Learn More
2-terc-Butilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10110622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10110622 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10110622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369870250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butylaniline
Nombre de nota 99%
CAS 6310-21-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.9570g/mL
Punto de ebullición 123°C to 124°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15N
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4NH2
Índice de refracción 1.5440 to 1.546
Número MDL MFCD00130023
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.957
Sinónimo 2-tert-butyl aniline, 2-tert-butylphenylamine, benzenamine, 2-1,1-dimethylethyl, 2-t-butylaniline, 2-tert-butyl-phenylamine, 2-1,1-dimethylethyl benzenamine, 2-tert-butyl phenylamine, pubchem20188, aniline, 2-tert-butyl
Clave InChI AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1N
Nombre IUPAC 2-terc-butylanilina
Peso molecular (g/mol) 149.24
PubChem CID 80574
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-tert-Butylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.