Learn More
Clorhidrato de 2-(terc-butilamino)propiofenona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(terc-butilamino)propiofenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| CAS | 63199-74-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride, 282U64 hydrochloride, SKF-44633-A, Bupropion related, 2-(t-butylamino)propiophenone HCl (282U64 HCl) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |