Learn More
2-terc-butilamino-d9-4-cloro-6-ciclopropilamino-1,3,5-triazina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine-d9 |
| CAS | 1189419-70-2 |
| Fórmula molecular | C10 D9 H7 Cl N5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H16ClN5/c1-10(2,3)16-9-14-7(11)13-8(15-9)12-6-4-5-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-ciclopropil-2-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.166 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |