Learn More
2-(terc-butilamino)-4-cloro-6-ciclopropilamino-1,3,5-triazina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butylamino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine-d9 |
| CAS | 1189419-70-2 |
| Fórmula molecular | C10 D9 H7 Cl N5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-N2-cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-cyclopropylamino-6-tert-butylamino-s-triazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16ClN5/c1-10(2,3)16-9-14-7(11)13-8(15-9)12-6-4-5-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-ciclopropil-2-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.166 |