Learn More
Clorhidrato de 2-(terc-butilamino)-3'-bromopropiofenona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(terc-butilamino)-3'-bromopropiofenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| CAS | 1049718-43-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 Br N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride, GW 363083A, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound B, 377U68, Bupropion Related Compound B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18BrNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromofenil)-2-(terc-butilamino)propan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |