Learn More
Ácido 2-terc-butil-trans-vinilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499377 250 mg 250 miligramos
15489377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52627.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86595-37-1 | C6H13BO2 | 127.978 g/mol
2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2terc-butil-trans-vinilborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86595-37-1
Fórmula molecular C6H13BO2
Peso molecular (g/mol) 127.978
Número MDL MFCD01074624
Clave InChI CTIWKIMYFQSVBZ-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1-butenylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-en-1-yl boronic acid, 2-t-butyl-e-vinylboronic acid, 2-tert-butyl-e-vinylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-enyl boronic acid, 1-butenyl-3,3-dimethyboronic acid, 1e-3,3-dimethylbut-1-en-1-ylboronic acid, boronic acid, b-3,3-dimethyl-1-buten-1-yl, 3,3-dimethylbut-1-enylboronic acid
PubChem CID 5706775
Nombre IUPAC ácido [(E)-3,3-dimetilbut-1-enil]borónico
SMILES B(C=CC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.98
Porcentaje de pureza 97%