Learn More
2-(terc-butil)tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butyl)thiophene |
| CAS | 1689-78-7 |
| Fórmula molecular | C8H12S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12S/c1-8(2,3)7-5-4-6-9-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butiltiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 140.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.066 |