Learn More
2-(terc-butil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butyl)aniline |
| CAS | 6310-21-0 |
| Fórmula molecular | C10H15N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | o-tert-Butylaniline (6CI,7CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-tert-Butylaniline, 2-tert-Butylphenylamine, NSC 43044, o-tert-Butylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butylanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.1204 |