Learn More
Éster vinílico del ácido 2-terc-butil-5-metil-1,3-dioxano-5-carboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyl-5-methyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Vinyl Es-D3 |
| CAS | 1189464-68-3 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| SMILES | NC1=CC=NC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-1H-pirimidina-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 127.168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.02 |