Learn More
2-(terc-butil)-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butyl)-4-nitrophenol |
| CAS | 6683-81-4 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)8-6-7(11(13)14)4-5-9(8)12/h4-6,12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |