Learn More
2-terc-Butil-4-metiltiazol-5-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15445047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445047 5 g 5 g
15455047 250 mg 250 miligramos
15435047 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32329.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256483-61-0
Fórmula molecular C9H15NOS
Peso molecular (g/mol) 185.29
Número MDL MFCD16660039
Clave InChI HJESPMQKUUFUGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butyl-4-methylthiazole-5-methanol, 2-tert-butyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 2-tert-butyl-5-hydroxymethyl-4-methylthiazole
PubChem CID 73012579
Nombre IUPAC (2-tert-butyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
SMILES CC1=C(CO)SC(=N1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butyl-4-methylthiazole-5-methanol
Densidad 1.085
Punto de ebullición 110°C (0.75 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.29
Porcentaje de pureza 97%