Learn More
2-terc-Butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445567 100 g 100 g
11455567 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23545.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2409-55-4
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.248
Número MDL MFCD00002381
Clave InChI IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
Nombre IUPAC 2-terc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Punto de fusión 49°C to 54°C
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2430
Beilstein 1817645
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 99%