Learn More
2-(butilo)-4,6-dimetifenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15760919 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15760919 50 g 50 g
15793757 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15760919 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462570500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1879-09-0 | C12H18O | 178.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1879-09-0
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.28
Número MDL MFCD00002234
Clave InChI OPLCSTZDXXUYDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol, 6-tert-butyl-2,4-dimethylphenol, topanol a, 6-tert-butyl-2,4-xylenol, 6-t-butyl-2,4-xylenol, prodox 340, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4,6-dimethyl, 6-t-butyl-2,4-dimethylphenol, 2,4-xylenol, 6-tert-butyl
PubChem CID 15884
Nombre IUPAC 2-butilo-4,6-dimetifenol
SMILES CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Punto de fusión 22.0°C to 23.0°C
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2(OH)C6H2C(CH3)3
Punto de ebullición 249.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.27
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol