Learn More
2-(tert-butilo) 3a-metil tetrahidropirrolo[3,4-c]pirol-2,3a(1H,3H)-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30423808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423808 100 mg -
30420988 500 mg -
30411066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT185076100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1823265-38-8
Fórmula molecular C13H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 270.32
Nombre IUPAC 5-O-tert-butil 3a-O-metil 1,2,3,4,6,6a-hexahidropirrrol[3,4-c]pirrol-3a,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C12CNCC1CN(C2)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butyl) 3a-Methyl tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a(1H,3H)-dicarboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-6-9-5-14-7-13(9,8-15)10(16)18-4/h9,14H,5-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.158