Learn More
2-(terc-butil) 3a,6a-dimetil dihidropirrolo[3,4-c]pirrol-2,3a,6a(1H,3H,4H)-tricarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butyl) 3a,6a-Dimethyl dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2,3a,6a(1H,3H,4H)-tricarboxylate |
| CAS | 1823864-72-7 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O6/c1-13(2,3)23-12(20)17-8-14(10(18)21-4)6-16-7-15(14,9-17)11(19)22-5/h16H,6-9H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C12CNCC1(CN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-O-terc-butil 3a-O,6a-O-dimetil 2,3,4,6-tetrahidro-1H-pirrolo[3,4-c]pirrol-3a,5,6a-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 328.361 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.163 |