Learn More
2-terc-butil-1,4-benzoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyl-p-Quinone |
| CAS | 3602-55-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-t-Butyl-1,4-benzoquinone, tert-Butylbenzoquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-1,4-benzoquinona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |