Learn More
2-terc-butil-1,3-diisopropilisourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyl-1,3-diisopropylisourea |
| CAS | 71432-55-8 |
| Fórmula molecular | C11H24N2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N,N'-Bis(1-methylethyl)carbamimidic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-tert-Butyl-1,3-diisopropylpseudourea, N,N'-Diisopropyl-O-tert-butylisourea, O-tert-Butyl-N,N'-diisopropylisourea, tert-Butyl N,N'-dipropan-2-ylcarbamimidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24N2O/c1-8(2)12-10(13-9(3)4)14-11(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)N=C(NC(C)C)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N'-diisopropilcarbamimidato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.19 |