Learn More
2-(terc-butoxicarboniloxiimino)fenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)phenylacetonitrile |
| CAS | 58632-95-4 |
| Fórmula molecular | C13H14N2O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(tert.-Butoxycarbonyloxyimino)phenylacetonitrile, Boc-ON, NSC 328381, alpha-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]oxy]imino]benzeneacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+ |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de terc-butilo [(Z)-[ciano(fenil)metilideno]amino] |
| Peso molecular (g/mol) | 246.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1004 |