Learn More
Ácido 2-(terc-butoxicarbonilamino)pirimidina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10482064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10482064 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10482064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00062DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1032758-88-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H24BN3O4
Número MDL MFCD09027069
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic a, 2-tert-butoxycarbonyl amino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine
Clave InChI XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidin-2-il]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 321.184
PubChem CID 17750223
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.18
Porcentaje de pureza 97%