Learn More
2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 11926061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
11926061 1g
1 options
Código de producto. 11926061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444650010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid pinacol ester
CAS 159624-15-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C17H26BNO4
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester
Clave InChI LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 319.21
PubChem CID 2773231
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.21