Learn More
Ácido 2-(terc-butoxicarbonilamino)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946131 5 g 5 GR
11936131 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 146140-95-6 | C11H16BNO3 | 221.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146140-95-6
Fórmula molecular C11H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 221.06
Número MDL MFCD01114645
Clave InChI MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
Nombre IUPAC ácido [2-(2,2-dimetilpropanoilamino)fenil]borónico
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid
Punto de fusión 296.5°C to 297.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.