Learn More
Ácido 2-(terc-butoxicarbonil)-5,7-dicloro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-6-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 851784-82-2 |
| Fórmula molecular | C15H17Cl2NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Boc-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17Cl2NO4/c1-15(2,3)22-14(21)18-5-4-9-8(7-18)6-10(16)11(12(9)17)13(19)20/h6H,4-5,7H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)cc2C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5,7-dicloro-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 346.21 |