Learn More
[2-(terc-butoxi)etil](metil)amina, TRC
Código de producto. 30337634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337634 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30337634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB416463100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Fórmula molecular C7H17NO
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CNCCOC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]etanamina
Peso molecular (g/mol) 131.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.131