Learn More
2-terc-Butoxi-6-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481228 25 g 25 g
15461228 1 g 1 g
15471228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55085.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547740-43-2 | C9H12ClNO | 185.651 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547740-43-2
Fórmula molecular C9H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 185.651
Número MDL MFCD08705263
Clave InChI PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
PubChem CID 11984350
Nombre IUPAC 2-cloro-6-[(2-metilpropan-2-il)oxi]piridina
SMILES CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Color Incolora
Densidad 1.076 g/mL
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine