Learn More
2-t-butil-3-hidroxi-4-trifluorometilisoindolin-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-t-Butyl-3-hydroxy-4-trifluoromethylisoindolin-1-one |
| CAS | 1242336-58-8 |
| Fórmula molecular | C13H14F3NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14F3NO2/c1-12(2,3)17-10(18)7-5-4-6-8(13(14,15)16)9(7)11(17)19/h4-6,11,19H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N1C(O)c2c(cccc2C(F)(F)F)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-3-hidroxi-4-(trifluorometil)-3H-isoindol-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 273.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0977 |