Learn More
Anhídrido 2-sulfobenzoico, TRC
Código de producto. 30425745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425745 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6891885G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Sulfobenzoic Anhydride
CAS 81-08-3
Fórmula molecular C7H4O4S
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Sulfobenzoic acid anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 184.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.983